XX40025RK
Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
PTFE O-ring
PTFE washer (for locking nut)
stainless steel support screen(s)
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Microsyringe 25
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Pulvériser un jet concentré de solvant ou de solution de rinçage ultra propre sur des surfaces à nettoyer. Il suffit de raccorder le distributeur FilterJet à un récipient sous pression pour s'assurer que le solvant ou tout autre liquide est filtré immédiatement avant pulvérisation.
Applications : Filtration de solvants avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces de machines et de récipients de récupération.
XX6702500 – Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501 – Ensemble poignée et vanne
XX6702502 – Joints de vanne en PTFE
XX6702506 – Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT ¼"
XX6702507 – Adaptateur NPTM ¼" à tuyau D.I. ¼" (6 mm)
XX6702508 – Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm × 3 m
XX6702RK – Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré FilterJet
XX4002500 – Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05 – Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015 – Manomètre, 0-7 bar
YY2029348 – Vanne à bille, NPTF ¼" à ¼", acier inoxydable
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM ¼"
Applications : Filtration de solvants avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces de machines et de récipients de récupération.
XX6702500 – Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501 – Ensemble poignée et vanne
XX6702502 – Joints de vanne en PTFE
XX6702506 – Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT ¼"
XX6702507 – Adaptateur NPTM ¼" à tuyau D.I. ¼" (6 mm)
XX6702508 – Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm × 3 m
XX6702RK – Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré FilterJet
XX4002500 – Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK – Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05 – Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015 – Manomètre, 0-7 bar
YY2029348 – Vanne à bille, NPTF ¼" à ¼", acier inoxydable
XX6700030 – Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM ¼"
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
Comprend (5) rondelles d'écrou de serrage en PTFE, (5) joints toriques en fluoroélastomère A et (5) grilles support en acier inoxydable
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocoles
This article provides white paper on User Guide Filterjet™ Solvent Dispenser