XX1614701
Couvercle en verre Millipore pour filtration sous vide
47 mm, For use with Millipore MilliSolve Kit
Synonyme(s) :
Couvercle en verre pour filtration, Couvercle pour filtration Millipore, Couvercle pour filtration sous vide
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
MilliSolve
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Couvercle en verre, 47 mm, à utiliser avec le kit Millipore MilliSolve
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit MilliSolve de Millipore.
Couvercle en verre, 47 mm, à utiliser avec le kit Millipore MilliSolve
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit MilliSolve de Millipore.