Principaux documents
XX1014733
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen sold separately
Synonyme(s) :
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Vacuum Filtration Base
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoires pour support de filtration sous vide en verre Millipore
Base et bouchon en verre, 47 mm, à utiliser avec grille support en acier inoxydable (grille vendue séparément)
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore en verre classique de 47 mm.