TN-10ML-RU
Reagent For Research Use - ABO & RHD (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonyme(s) :
Anti-B (clone LB-2), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
LB-2, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 10 mL
Concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable