Principaux documents
TANKVNT01
Milli-Q
Filtre évent pour eau pure
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Synonyme(s) :
Filtre évent
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
Prevents contamination of the stored pure water
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
30 L/min air flow rate
Hauteur
17 cm (6.7 in.)
Dimension de pores
0.22 μm filter
Compatibilité
for use with SDS
for use with tanks
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre évent avancé est conçu pour empêcher que les contaminants présents dans l'air, comme le CO2, les particules, les micro-organismes et les composés organiques volatils, pénètrent dans les réservoirs SDS contenant de l'eau pure.
Ce filtre évent est capable de maintenir le niveau de résistivité de l'eau pure stockée dans les réservoirs SDS. À utiliser sur les réservoirs de grande capacité, notamment les réservoirs SDS 200, 350 et 500.
Application
Ce filtre évent offre une protection avancée contre les contaminants présents dans l'air.
Caractéristiques et avantages
  • Filtre hydrophobe de 0,22 μm éliminant les particules et les bactéries
  • Facile à installer dans le support intégré situé à l'avant du réservoir SDS