Principaux documents
SYMBDTF01
Millipore
Tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio
For 2 canisters, FLEX pump, Low integration
Synonyme(s) :
Sortie
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio comprend un support de canister en acier inoxydable, un bac collecteur en plastique et un joint. Il est conçu pour une pompe FLEX avec 2 canisters en intégration basse. La pompe polyvalente Steritest® Symbio FLEX peut être installée dans un isolateur ou une hotte à flux laminaire.
Application
Le tiroir d'écoulement complet Steritest® Symbio est un accessoire de la pompe Steritest® Symbio FLEX qui permet de rationaliser le déroulement de votre travail tout en améliorant la sécurité lors des essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany