SX1300R
Spill Kit, Multipurpose Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Code UNSPSC :
47131905
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
SpillSolv®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
SpillSolv®
Informations légales
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3