Principaux documents
SPR08SIA1
Milli-Q
Pack de purification SmartPak® DQ8
For Direct-Q® 8 Water Purification Systems
Synonyme(s) :
Pack de purification SmartPak®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SmartPak®
Résistivité
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Compatibilité
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de purification SmartPak® DQ8 associe plusieurs médias de purification sélectifs pour produire directement de l'eau pure et de l'eau ultrapure à partir d'eau du robinet. Le SmartPak® DQ3 est une double cartouche tout-en-un qui élimine les impuretés présentes à l'état de traces dans l'eau du robinet. La première cartouche associe des supports de prétraitement et une membrane d'osmose inverse (OI). La seconde contient des résines échangeuses d'ions. Ce pack contient également la résine échangeuse d'ions à lit mélangé pour qualité ultrapure Jetpore® (marque exclusive) pour produire de l'eau pure et ultrapure directement à partir d'eau du robinet. Le SmartPak® doit être remplacé à intervalles réguliers lors des opérations de maintenance du système. À utiliser avec les systèmes Direct-Q® 8.
Application
Ce pack élimine une grande diversité de contaminants (composés organiques, ions, particules…).
Caractéristiques et avantages
  • Consommables d'origine pour le remplacement du pack de purification SmartPak® DQ8 (réf. SPR08SIA1)
  • Solution fiable et abordable pour la production d'eau ultrapure
  • Prétraitement (charbon actif et filtre en profondeur)
  • Cartouche d'osmose inverse
  • Charbon actif synthétique
  • Résines échangeuses d'ions vierges
  • Certificat de qualité disponible en ligne
Informations légales
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany