Principaux documents
SLGVS25LS
Millipore
Évent pour flacon Millex® (stérile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophobic, outlet spike, medical device
Synonyme(s) :
Millex® Vial Vent Unit, Durapel 0.22µm Vent Filter, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Code UNSPSC :
41104922
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.22
Dimension de pores:
0.22 μm pore size
L × H × l:
64 mm × 35 mm × 30 mm
Diamètre:
25 mm
Surface de filtration:
4 cm2
Stérilité:
sterile; ethylene oxide treated
Matériaux:
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Matériaux
PVC housing
PVDF membrane
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) cap
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophobic
medical device
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi)
45 °C max. temp.
L × H × l
64 mm × 35 mm × 30 mm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
Matrice
Durapel
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet
outlet spike
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le Millex® évent pour flacon (stérile) est un dispositif médical conçu pour servir de filtre évent pour les gaz afin de stériliser l'air et les gaz, en tant qu'accessoire pour mettre à l'évent les applications du type dispositifs médicaux et préparations officinales.
Application
Pour une utilisation en pharmacie comme protection contre l'inhalation de composés dangereux lors de la reconstitution de médicaments fournis dans des flacons scellés.
Caractéristiques et avantages
  • Filtre en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Durapel hydrophobe de 0,22 µm scellé dans un support en poly(chlorure de vinyle) (PVC) fixé à un évent pour flacon
  • La pointe de l'évent pour flacon peut être insérée dans un flacon à septum à des fins de mise à l'évent
  • Élimination des micro-organismes, des particules, des précipités et des poudres non dissoutes d'une taille supérieure à la dimension nominale des pores de la membrane dans les solutions gazeuses afin de limiter la contamination croisée
  • Compatible avec la plupart des solutions aqueuses
  • Porte le marquage CE
Autres remarques
Les dispositifs sont destinés à un usage médical et/ou professionnel en laboratoire uniquement
Informations légales
DURAPEL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany