SLFH1000N
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, male Luer-Lok® outlet, FDA registered
Synonyme(s) :
Millex-FH Filter Unit
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
PVC housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
FDA registered
hydrophobic
Paramètres
>1.5 mL/min air flow rate at 1 psi
>75 mL/min flow rate at 10 psi (methanol)
45 °C max. temp. (113 °F)
75 psi max. pressure
Technique(s)
gas filtration: suitable
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Couleur
clear housing
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Single-use only
- Non-sterile
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Bidirectionally supported
- FDA registered