PX1405
Chlorure de potassium
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
About This Item
Produits recommandés
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Pureté
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
Forme
crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Couleur
white
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
1413 °C/1013 hPa
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1