Principaux documents
PRPK00001
Milli-Q
Pack de prétraitement PrePak 1
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement PrePak
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.13
Niveau de qualité
Caractéristiques
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
Conditionnement
pkg of 2 units
Dimension de pores
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Compatibilité
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Un bon prétraitement est essentiel à la production d'une eau de qualité requise pour le produit final souhaité. Le choix du prétraitement dépend du débit de l'eau d'alimentation.
Le PrePak 1 prétraite l'eau du robinet en la débarrassant des particules, des composés organiques et du chlore libre. Il est conçu pour être utilisé sur les grands systèmes de purification d'eau, en complément des packs de prétraitement Progard® TL du système.
À utiliser avec les systèmes de purification d'eau Elix®, AFS® et RiOs.
Application
Protège et évite la perte de performance des membranes d'osmose inverse (OI).
Caractéristiques et avantages
  • Protection optimale du système de purification d'eau
  • Optimisation de la durée de vie et des performances du système
  • Élimination des particules par filtration en profondeur sur lit à granulométrie de 0,5 μm
  • Élimination du chlore par adsorption sur charbon actif
Informations légales
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13