PK1109
PhosphoDetect Anti-Src Family (pTyr⁴¹⁶) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
mouse, rat, chicken, human, Xenopus
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr416)
Informations sur le gène
human ... SRC(6714)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:1000)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
COLO 201 cells, PDGF-treated NIH/3T3 cells, and breast carcinoma
Autres remarques
Chow, L.M. et al. 1993. Nature365, 156.
Molina, T.J., et al. 1992. Nature357, 161.
Straus, D.B. and Weiss, A. 1992. Cell70, 585.
Yamanashi, Y., et al. 1991. Science251, 192.
Yamanashi, Y., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 6538.
Hunter, T. 1987. Cell49, 1.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2