Principaux documents
MP0DPIL0T
Millipore
Support à l'échelle pilote
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
304 stainless steel
Niveau de qualité
Raccords
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Compatibilité
for use with Pod Filters
Application
Pour les configurations de Pod jusqu'à 2,2 m2
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany