Principaux documents
MIX0500L102
Millipore
Mobius® MIX500L carrier
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Matériaux
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Niveau de qualité
Paramètres
4-30 °C temperature
Hauteur
162.6 cm (64 in.)
Largeur
119.4 cm (47 in.)
Profondeur
101.6 cm (40 in.)
Poids
90.7 kg (200 lb)empty
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec