MFSL06GH3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 60
About This Item
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 60
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
4.3 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
300 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
5.0 μm pore size
Raccords
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)