MABX4180
Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 180
clone 180, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
180, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... IGFBP4(3487)
Description générale
Application
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable