MABT892
Anti-SUN1 Antibody, clone 12.10F
clone 12.10F, from mouse
Synonyme(s) :
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12.10F, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Ne doit pas réagir avec
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Sun1(77053)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected greatly reduced SUN1 isoforms target bands in lysate from SUN1 siRNA-treated C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN1 in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable