MABT456
Anti-MSN Antibody, clone 2C12
ascites fluid, clone 2C12, from mouse
Synonyme(s) :
Moesin, Membrane-organizing extension spike protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSN(4478)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected MSN in Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MSN in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable