MABS455
Anti-GLEPP1 Antibody, extracellular domain, clone 1B4
clone 1B4, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O, Glomerular epithelial protein 1, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-U2, PTPase U2, Ptpro
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B4, monoclonal
Espèces réactives
rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Ptpro(50677)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GLEPP1, extracellular domain in rat isolated glomeruli tissue lysate (Fukuda, A., et al. (2012). J Am Soc Nephrol. 23:1351–1363).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected GLEPP1, extracellular domain in glomeruli of rat kidney tissue.
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable