MABS2042
Anti-HPx1 Antibody, clone HIC0-3B3
clone HICO-3B3, from mouse
Synonyme(s) :
Human pancreas exocrine cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HICO-3B3, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HPx1 in Flow Cytometry applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94; Dorrell, C., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11756).
Signaling
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HPx1 in human pancreatic tissue sections.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1