MABS1202
Anti-MKK7/SKK4 Antibody, clone 3F6.5
clone 3F6.5, from mouse
Synonyme(s) :
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, c-Jun N-terminal kinase kinase 2, MAP kinase kinase 7, MAPK/ERK kinase 7, MAPKK 7, MEK 7, JNK-activating kinase 2, JNK kinase 2, JNKK 2, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, Stress-activated protein
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F6.5, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K7(5609)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
MAP Kinases
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected MKK7/SKK4 in HeLa, HepG2, and NIH/3T3 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MKK7/SKK4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1