Principaux documents
MABN834
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-SOD1 (mutant de la SLA), clone MS785
clone MS785, from rat
Synonyme(s) :
Superoxide dismutase [Cu-Zn], Superoxide dismutase 1, hSod1, SOD1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
MS785, monoclonal
application:
ICC
IHC
IP
WB
Espèces réactives:
human
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
2
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MS785, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD1(6647)
Description générale
La SOD1 ou superoxyde dismutase 1 est une enzyme cruciale pour le métabolisme des radicaux libres. Elle joue ainsi un rôle majeur de détoxification du métabolisme cellulaire. Les mutations de la SOD1 sont associées à des maladies et en particulier à la sclérose latérale amyotrophique 1, ou SLA, souvent appelée "maladie de Charcot". La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie neurodégénérative mortelle qui se caractérise par la perte sélective de neurones moteurs supérieurs et inférieurs. Il existe plus de 100 mutations de la SOD1 chez l'homme, mais toutes ne semblent pas être pathogènes. Le clone MS785 est un anticorps monoclonal généré contre la région de liaison Derlin-1 de la SOD1 (DBR). Il a permis de distinguer la plupart des mutants de la SOD1 responsables de la SLA des mutants de type sauvage et des mutants non toxiques. De plus, le MS785 a permis de reconnaître la SOD1 endogène dans les lymphocytes B dérivés de 14 patients atteints de SLA et porteurs de mutations de la SOD1, mais pas dans ceux de 11 témoins sains. Le MS785 semble donc reconnaître sélectivement tous les mutants de la SOD1 interagissant avec Derlin-1, mais pas la SOD1 de type sauvage.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine SOD1 humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la SOD1 dans des cellules HEK293 transfectées (Fujisawa, T., et al. (2012). Ann Neurol. 72: 739–749).
Analyse par western blotting : un lot représentatif de SOD1 dans des cellules HEK293 transfectées (Fujisawa, T., et al. (2012). Ann Neurol. 72: 739–749).
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la SOD1 dans des cellules HEK293 transfectées (Homma, K., et al. (2013). Ann Neurol. Cell. 52:1-12).
Immunocytochimie (ICC) : un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la SOD1-G93A dans des cellules HEK293 surexprimant G93A, mais pas la SOD1 de type sauvage. (Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Immunohistochimie (IHC) : un lot représentatif de cet anticorps a permis de détecter la SOD1-G93A dans des coupes de tissus de cornes antérieures de la moelle épinière de souris transgéniques SOD1G93A, mais pas de souris non transgéniques. ((Fujisawa, T., et al. 2015. Neurobiol. Dis. 82; 486-487).
Domaine de recherche
Neurosciences
Détection de l'anticorps anti-SOD1 (mutant de la SLA), clone MS785, à l'aide de cet anticorps anti-SOD1 (mutant de la SLA), clone MS785, dont l'utilisation a été validée en western blotting
et immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293 transfectées avec le mutant de SOD1 et de cellules HEK293 témoins.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la SOD1 dans 1 µg de lysats de cellules HEK293 transfectées avec le mutant de SOD1 et de cellules HEK293 témoin.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 16 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2bκ monoclonale de rat purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Takao Fujisawa et al.
Annals of neurology, 72(5), 739-749 (2013-01-03)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease that is characterized by the selective loss of upper and lower motoneurons. Although >100 different Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1) mutations have been identified in ALS patients, it remains controversial whether
Molecular cell
Homma, K; Fujisawa, T; Tsuburaya, N; Yamaguchi, N; Kadowaki, H; Takeda, K; Nishitoh et al.
Molecular Cell null