Principaux documents
MABN495
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Aldh1L1, clone N103/39
clone N103/39, from mouse
Synonyme(s) :
Cytosolic 10-formyltetrahydrofolate dehydrogenase, 10-FTHFDH, FDH, Aldehyde dehydrogenase family 1 member L1
FBP-CI
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N103/39, monoclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH1L1(10840)
Description générale
La protéine Aldh1L1, aussi appelée 10-formyltétrahydrofolate déshydrogénase (10-FTHFDH), est une protéine multidomaine présente dans le cytosol hépatique qui sert aussi de marqueur des astrocytes du SNC. Aldh1L1 se compose de deux domaines sans lien fonctionnel, un domaine homologue de l'aldéhyde déshydrogénase et un domaine d'hydrolase se liant au folate. Ces deux domaines seraient reliés par un agent de liaison ("linker") de 100 résidus. Cette protéine est connue pour induire la phosphorylation de p53 au niveau de Ser6, qui constitue une étape critique dans la stimulation de l'apoptose.
Spécificité
Cet anticorps monoclonal anti-Aldh1L1 ne présente aucune réaction croisée vis-à-vis de Aldh1L2.
Immunogène
Protéine Aldh1L1 recombinante complète de rat.
Application
Analyse par western blotting : 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter Aldh1L1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/2000e d'un lot représentatif a permis de détecter Aldh1L1 dans un tissu de cortex cérébral de rat et dans un tissu de mésencéphale/pons humain.
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter Aldh1L1 dans du tissu de cortex et de cervelet de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Aldh1L1, clone N103/39, est un anticorps qui cible la protéine Aldh1L1 ; son utilisation a été validée en immunofluorescence, en immunohistochimie et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Fonctions sensorielles et système nerveux périphérique
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de souris.
Analyse par western blotting : 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Aldh1L1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de souris.
Description de la cible
~99 kDa (poids observé)
Forme physique
Format : Purifié
IgG1κ de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de souris
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria de Los Angeles Castillo-Rodriguez et al.
Histochemistry and cell biology, 158(1), 15-38 (2022-04-06)
Myelin loss with consecutive axon degeneration and impaired remyelination are the underlying causes of progressive disease in patients with multiple sclerosis. Astrocytes are suggested to play a major role in these processes. The unmasking of distinct astrocyte identities in health
New ?- and ?-synuclein immunopathological lesions in human brain.
Surgucheva, I; Newell, KL; Burns, J; Surguchov, A
Acta Neuropathologica Communications null
Gianluca L Russo et al.
Cell stem cell, 28(3), 524-534 (2020-11-18)
Astrocyte-to-neuron conversion is a promising avenue for neuronal replacement therapy. Neurons are particularly dependent on mitochondrial function, but how well mitochondria adapt to the new fate is unknown. Here, we determined the comprehensive mitochondrial proteome of cortical astrocytes and neurons
Lindsay T Michalovicz et al.
Journal of neurochemistry, 150(4), 420-440 (2019-06-22)
Neurotoxicology is hampered by the inability to predict regional and cellular targets of toxicant-induced damage. Evaluating astrogliosis overcomes this problem because reactive astrocytes highlight the location of toxicant-induced damage. While enhanced expression of glial fibrillary acidic protein is a hallmark
Krishna C Vadodaria et al.
Stem cell reports, 16(4), 825-835 (2021-03-06)
Bipolar disorder (BD) is characterized by cyclical mood shifts. Studies indicate that BD patients have a peripheral pro-inflammatory state and alterations in glial populations in the brain. We utilized an in vitro model to study inflammation-related phenotypes of astrocytes derived from