MABN323
Anti-Ermin Antibody, clone 160
clone 160, from mouse
Synonyme(s) :
Ermin, Juxtanodin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
160, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ermn(77767)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Ermin in certain mouse brain and optic nerve sections (Brockschnieder, D., et al. (2006). J Neurosci. 26(3):737-762).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ermin in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable