MABN1571
Anti-ARHGEF9 Antibody, clone 4D7.1
clone 4D7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Rho guanine nucleotide exchange factor 9, Collybistin, PEM-2 homolog, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D7.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARHGEF9(23229)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected ARHGEF9 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1