MABF978
Anti-GD3, 9-O-acetyl Antibody, clone UM4D4
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
UM4D4
monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgMκ
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDw60-positive human PBMCs.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable