MABF536
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), Biotin, clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Synonyme(s) :
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Il7R(16197)
Description générale
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable