MABF317
Anti-CD3ε (mouse) Antibody, PE, clone 145-2C11
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), PE
Synonyme(s) :
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Armenian)
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
145-2C11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cd3E(12501)
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD3ε in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2