MABF293
Anti-CD46 Antibody, clone 8A9.1
clone 8A9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen, CD46, CD46
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD46(4179)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD46 in 1X10E6 HeLa cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CD46 in 0.25 µg of human CD46 extracellular domain mIg Fc fusion protein.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable