MABF2053
Anti-CD117 (c-Kit) Antibody, clone 2C11
clone 2C11, from mouse
Synonyme(s) :
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C11, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIT(3815)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate (Courtesy of the Monoclonal Antibody Unit at the Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable