MABF1478
Anti-IFNGR1/CD119 Antibody, clone 2E2
Synonyme(s) :
CD119, IFN-gamma receptor 1, IFN-gamma-R-alpha, IFN-gamma-R1, Interferon gamma receptor 1, Interferon gamma receptor alpha-chain
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 52 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG2
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Ifngr1(15979)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in C57BL/6 Mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected IFNGR1/CD119 in one million C57BL/6 Mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected IFNGR1/CD119 in Flow Cytometry applications (Haring, J.S., et al. (2005). J Immunol. 174(11):6791-802).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable