MABE990
Anti-MSL-2 Antibody, clone 10C3.1
clone 10C3.1, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase MSL2, Male-specific lethal-2 homolog, Male-specific lethal-2 homolog 1, Male-specific lethal 2-like 1, MSL-2, MSL2-like 1, RING finger protein 184
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C3.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSL2(55167)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected MSL-2 in HUVECs, A431 and HeLa cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MSL-2 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1