MABE927
Anti-SAE2 Antibody, clone 7H8.1
clone 7H8.1, from mouse
Synonyme(s) :
SUMO-activating enzyme subunit 2, Anthracycline-associated resistance ARX, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1B, Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H8.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBA2(10054)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SAE2 in 10 µg of Neuro-2a cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1