MABE357
Anti-PRMT7 Antibody, clone 7G11
clone 7G11, from mouse
Synonyme(s) :
Protein arginine N-methyltransferase 7, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT7, [Myelin basic protein]-arginine N-methyltransferase PRMT7
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7G11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT7(54496)
mouse ... Prmt7(214572)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PRMT7 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable