MABE1531
Anti-Nuf2 Antibody, clone 28-37
clone 28-37, from mouse
Synonyme(s) :
Kinetochore protein Nuf2, Cell division cycle-associated protein 1, hNuf2, hNuf2R, hsNuf2
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
28-37, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUF2(83540)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Nuf2 (Stucke, V.M., et al. (2004). Chromosoma. 113(1):1-15).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected Nuf2 in 10 µg of HeLa cell acid extract.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1