MABC663
Anti-TICAM1 Antibody, clone 3D5.1
clone 3D5.1, from mouse
Synonyme(s) :
TICAM1, TIR domain-containing adapter molecule 1, TICAM-1, Proline-rich, vinculin and TIR domain-containing protein B, Putative NF-kappa-B-activating protein 502H, Toll-interleukin-1 receptor domain-containing adapter protein inducing interferon beta, My
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TICAM1(148022)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TICAM1 in HeLa and A431 cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TICAM1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable