Key Documents
MABC527
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 3A6.2 | MABC527
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
3A6.2
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Description générale
GST-tagged recombinant protein corresponding to human PLGF.
Application
Epitope: Near C-terminus
Qualité
Evaluated by Western Blotting in HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PLGF in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Propriétés physiques
~25 kDa observed
Forme physique
Purified mouse monoclonal IgG2bλ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.