MAB899
Anti-HIV Nef Antibody, clone AG11
clone AG11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AG11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... TARBP1(6894)
Spécificité
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
ELISA (1:100000) when tested against recombinant HIV-1IIIB Nef. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable