Principaux documents
MAB8612F
Sigma-Aldrich
Anti-VZV, FITC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable