Principaux documents
MAB858-1P-KC
Sigma-Aldrich
Anti-Respiratory Syncytial Virus, Fusion, clone 133-1H (1mg) KC
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Forme d'anticorps
purified antibody
Niveau de qualité
Clone
133-1H
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Stockage et stabilité
Refrigerator (2–8°C)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable