Principaux documents
MAB8131
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cytomégalovirus (phase très précoce ["immediate early"]), clone 6F8.2
clone 6F8.2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CMV
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6F8.2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Réagit avec une protéine de la phase très précoce ("immediate early") d'un poids moléculaire de 68-72 kD. Permet de détecter une infection à CMV 1 heure après l'infection, avec une coloration des inclusions nucléaires et/ou intranucléaires dont l'intensité atteint un pic après 8 à 24 heures.
Dans le cadre du CMV, les antigènes sont classés en fonction du moment où ils sont exprimés :
Antigènes très précoces ("immediate early", correspondant à l'expression des gènes alpha) : ces antigènes sont exprimés entre 3 et 12 heures après infection et sont généralement impliqués dans la transcription. Ils incluent une phosphoprotéine majeure de 72 kD et quelques autres antigènes de 60-80 kD.
Antigènes précoces ("early", correspondant aux gènes bêta), aussi appelés précoces retardés ("delayed early") ou précoces intermédiaires ("intermediate early") : ces antigènes sont exprimés entre 12 et 24 heures après infection. Il s'agit généralement d'enzymes et d'un gène structural de virion précédent la synthèse de l'ADN viral.
Antigènes tardifs ("late", correspondant aux gènes gamma) : ces antigènes sont exprimés entre 36 et 48 heures après infection. Ce sont généralement des protéines structurales. La principale protéine fait 55 kD.
Immunogène
Antigène précoce purifié par affinité issu de cellules MRC-5 infectées par le CMV AD169 (ATCC).
Épitope : très précoce ("immediate early")
Application
Domaine de recherche
Maladies infectieuses
Immunohistochimie.
Immunocytochimie.
Western Blot : dilution au 1/100e.
IFA : dilution au 1/600-1/1200e sur des cellules fixées à l'acétone.
Fonctionne sur les coupes de tissu inclus en paraffine.
Les dilutions de travail finales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-cytomégalovirus (phase très précoce ["immediate early"]), clone 6F8.2, est un anticorps dirigé contre le cytomégalovirus destiné à l'IF, le WB, l'IC et l'IH(P).
Sous-domaine de recherche
Maladies infectieuses - virales
Liaison
Remplace : MAB8130
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. Produit fourni dans du tampon PBS, à pH 7,4. Contient 0,1 % d'azoture de sodium et une protéine de transport. Produit stérilisé par filtration.
Stockage et stabilité
Conserver à +4 °C pendant 12 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Extensive human cytomegalovirus (HCMV) genomic DNA in the renal tubular epithelium early after renal transplantation: Relationship with HCMV DNAemia and long-term graft function.
Li YT, Emery VC, Surah S, Jarmulowicz M, Sweny P, Kidd IM, Griffiths PD, Clark DA
Journal of Medical Virology null
Yao-Tang Lin et al.
PLoS pathogens, 16(9), e1008844-e1008844 (2020-09-05)
The genomes of RNA and small DNA viruses of vertebrates display significant suppression of CpG dinucleotide frequencies. Artificially increasing dinucleotide frequencies results in substantial attenuation of virus replication, suggesting that these compositional changes may facilitate recognition of non-self RNA sequences.
Mapping the viral genetic determinants of endothelial cell tropism in human cytomegalovirus.
Bolovan-Fritts, Cynthia A and Wiedeman, Jean A
Journal of Clinical Virology, 25 Suppl 2, S97-109 (2002)
Yan Wang et al.
Medicinal chemistry research : an international journal for rapid communications on design and mechanisms of action of biologically active agents, 1-9 (2021-01-19)
The AAA+ (ATPase associated with various cellular activities) protein p97, also called valosin-containing protein, is a hexameric ring ATPase and uses ATP hydrolysis to unfold or extract proteins from biological complexes. Many cellular processes are affected by p97 including ER-associated
Dominique McCormick et al.
mBio, 9(3) (2018-06-28)
As obligate intracellular parasites, viruses are completely dependent on host factors for replication. Assembly and egress of complex virus particles, such as human cytomegalovirus (HCMV), are likely to require many host factors. Despite this, relatively few have been identified and