Principaux documents
MAB390-100UG
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-LNGFR p75, conjugué à la saporine, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
saporin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
192, monoclonal
Espèces réactives
rat
Ne doit pas réagir avec
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunolesioning: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NGFR(4804)
Spécificité
Récepteur du NGF de rat. MAB365 est l'anticorps monoclonal utilisé pour MAB390-SAP.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunotoxine (voir "Protocoles" dans les Notes techniques)
L'anticorps anti-récepteur du facteur de croissance nerveuse (NGF) p75 à faible affinité, conjugué à la saponine, clone 192, est un anticorps dirigé contre le récepteur du NGF p75 à faible affinité, destiné à être utilisé dans 0.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Neurochimie et neurotrophines
Forme physique
Conjugué à la saponine. Le 192-IgG-SAP est stérilisé par filtration et se présente dans du PBS de Dulbecco sans conservateur.
Stockage et stabilité
Centrifuger le matériel à faible vitesse dans une microcentrifugeuse pour s'assurer que toute la solution se trouve au fond du tube. Mélanger doucement au vortex. Stockage à long terme à -70 °C ou en dessous. Stockage à court terme à -20 °C ou entre 2 et 8 °C avec un agent antibactérien approprié, si ce dernier est compatible avec l'application envisagée. Le conjugué stérile est stable entre 2 et 8 °C pendant plusieurs mois. Éviter les congélations et décongélations répétées. Du glycérol (1:1) peut être ajouté pour une stabilité accrue, si cela est compatible avec l'application envisagée. Cette immunotoxine peut être manipulée en toute sécurité en utilisant des procédures de laboratoire standards, car la réactivité croisée inter-espèces entre ces anticorps anti-p75 de rat et la forme humaine de p75 est négligeable.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Selective immunolesions of hippocampal cholinergic input fail to impair spatial working memory.
McMahan, R W, et al.
Hippocampus, 7, 130-136 (1997)
M M Nicolle et al.
Neuroscience, 77(3), 649-659 (1997-04-01)
Lesion models in the rat were used to examine the effects of removing innervation of the hippocampal formation on glutamate receptor binding in that system. Bilateral aspiration of the entorhinal cortex was used to remove the cortical innervation of the
Toxin-induced death of neurotrophin-sensitive neurons.
R G Wiley
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 169, 217-222 (2001-01-06)
Complete and selective cholinergic denervation of rat neocortex and hippocampus but not amygdala by an immunotoxin against the p75 NGF receptor.
Heckers, S, et al.
The Journal of Neuroscience, 14, 1271-1289 (1994)
J J Waite et al.
Neuroscience, 65(2), 463-476 (1995-03-01)
Immunolesions of the cholinergic basal forebrain were produced in rats using various intraventricular doses of the immunotoxin 192 immunoglobulin G-saporin: 0.34, 1.34, 2.0, 2.7 and 4.0 micrograms/rat. A battery of behavioral tests, chosen on the basis of reported sensitivity to