Principaux documents
MAB3738
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PML, clone 36.1-104
ascites fluid, clone 36.1-104, Chemicon®
Synonyme(s) :
Promyelocytic Leukemia Protein, Tripartite Motif Protein 19
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Clone:
36.1-104, monoclonal
application:
ICC
IP
WB
Espèces réactives:
mouse
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
29
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
36.1-104, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Ne doit pas réagir avec
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PML(5371)
Description générale
La protéine PML ("Promyelocytic Leukemia") est une protéine nucléaire contenant un motif tripartite (TRIM) qui peut servir, entre autres, de facteur de transcription, de coactivateur de récepteurs nucléaires (Ruggerio, 2000), de régulateur de l'apoptose (Guo, 2000), de médiateur dans la réponse antivirale induite par l'interféron (Regand et Chelbi-Aliz, 2001), et de suppresseur de croissance et de transformation oncogène (Mu, 1997). La protéine PML est présente dans le nucléoplasme ainsi que dans différentes structures subnucléaires appelées corps nucléaires de la leucémie promyélocytaire (également connues sous le nom de domaine nucléaire 10). Pour pouvoir se trouver dans les corps nucléaires PML, la protéine PML doit être modifiée par le petit modificateur de type ubiquitine (SUMO pour "Small Ubiquitin Modifier"). Elle est par ailleurs nécessaire à la formation et à l'intégrité de ces structures subnucléaires. Au moins 14 variants d'épissage de la protéine PML (dont le poids moléculaire théorique varie de 48 à 97 kDa) ont été décrits dans la littérature. L'intérêt fonctionnel de ces différents variants d'épissage reste mal compris. Chez lez patients atteints de leucémie promyélocytaire aiguë, le gène PML est impliqué dans au moins deux translocations chromosomiques spécifiques qui aboutissent à l'expression de protéines chimères avec le récepteur alpha de l'acide rétinoïque (domaines de liaison à l'hormone et à l'ADN du récepteur RARalpha ; Pandolfi, 2001). Toutes les isoformes de la protéine PML, ainsi que des protéines chimères PML-RARalpha exprimées dans la leucémie promyélocytaire aiguë de type A et de type B, contiennent la même extrémité N-terminale, mais une partie N-terminale différente (Jenson, 2001).
Spécificité
Reconnait la protéine PML ("Pro-Myelocytic Leukemia", protéine de la leucémie promyélocytaire) de souris. Sur des membranes de western blotting d'extraits protéiques de fibroblastes embryonnaires de souris (cellules MEF1), l'anticorps MAB3738 reconnait une bande migrant à environ 106 kDa qui correspond à la protéine PML.
Immunogène
Protéine de fusion PML à étiquette His correspondant aux acides aminés 1 à 581 de la protéine PML de souris.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-PML, clone 36.1-104, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la protéine PML, également appelée protéine de la leucémie promyélocytaire. Il est validé pour une utilisation en immunocytochimie, en immunoprécipitation et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Western blotting (1/500e)
Immunoprécipitation
Immunocytochimie (1/100e)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
106 kDa
Forme physique
Liquide d'ascite sans conservateurs.
Non purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'envoi. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
TÉMOIN POSITIF : Fibroblastes embryonnaires de souris (cellules MEF1).
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liver-specific activities of FGF19 require Klotho beta.
Benjamin C Lin,Manping Wang,Craig Blackmore,Luc R Desnoyers
The Journal of Biological Chemistry null
Z M Mu et al.
Carcinogenesis, 18(11), 2063-2069 (1997-12-12)
Our previous studies demonstrated that PML is a growth suppressor that suppresses oncogenic transformation of NIH/3T3 cells and rat embryo fibroblasts. PML is a nuclear matrix-associated phosphoprotein whose expression is regulated during the cell cycle. Disruption of PML function by
Tracy Dagher et al.
The Journal of experimental medicine, 218(2) (2020-10-20)
Interferon α (IFNα) is used to treat JAK2V617F-driven myeloproliferative neoplasms (MPNs) but rarely clears the disease. We investigated the IFNα mechanism of action focusing on PML, an interferon target and key senescence gene whose targeting by arsenic trioxide (ATO) drives
Marie-Odile Baudement et al.
Genome research, 28(11), 1733-1746 (2018-10-06)
The mammalian cell nucleus contains numerous discrete suborganelles named nuclear bodies. While recruitment of specific genomic regions into these large ribonucleoprotein (RNP) complexes critically contributes to higher-order functional chromatin organization, such regions remain ill-defined. We have developed the high-salt-recovered sequences-sequencing
Switching-on survival and repair response programs in islet transplants by bone marrow-derived vasculogenic cells.
Miller, R; Cirulli, V; Diaferia, GR; Ninniri, S; Hardiman, G; Torbett, BE; Benezra, R; Crisa, L
Diabetes null