MAB331
Anti-SNAP-25 Antibody, clone SP14
ascites fluid, clone SP14, Chemicon®
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
SP14, monoclonal
Espèces réactives
pig, human, hamster, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SNAP25(6616)
Spécificité
Immunogène
Application
Formalin fixed (<4 weeks), paraffin embedded
* It is suggested that you use an IgG specific second antibody to minimize possible non-specific staining.
Frozen
Western blotting at 1:100-1:1,000
ELISA at 1:500
It is reported that clone SP14 is capable of detecting SDS-resistant SNARE complexes {J. Cell Sci 2004 117(6):955-966}.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable