MAB312-AF647
Anti-A2B5 Antibody, clone A2B5-105 Antibody, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone A2B5-105, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
F12A2B5, 105
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A2B5-105, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB312) is also available for flow cytometry, immunocytochemistry, immunofluorescence, and immunohistochemistry applications.
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 Dilution of this antibody immunostained the surface of PC12 cells.
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2