MAB3075
Anti-G Protein Giα-1 Antibody, clone R4
ascites fluid, clone R4, Chemicon®
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R4, monoclonal
Espèces réactives
guinea pig, bovine, mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité