MAB2635
Anti-Mena Antibody, clone A351F7D9
clone A351F7D9, from mouse
Synonyme(s) :
enabled homolog (Drosophila), Protein enabled homolog, Mammalian enabled
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A351F7D9, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENAH(55740)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC, (Dent, 2007).
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Mena in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat hippocampus tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable