MAB2150
Anti-E-Selectin Antibody, clone P2H3
clone P2H3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
ELAM-1, CD62E
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P2H3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SELE(6401)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence
Flow Cytometry
Immunoprecipitation
ELISA
Blocking: 10-15µg/mL; inhibits carcinoma and monocyte adhesion to IL-1β activated HUVEC
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Ductal breast cancer or mormal colon
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable