MAB2041-I
Anti-Laminin β1 Antibody, clone 3E5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 198.04 kDa
observed mol wt ~200 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... lamb1> LAMB1(3912)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human placenta tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Laminin β1 in Human placenta tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in Western Blotting applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Electron Microscopy: A representative lot detected Laminin β1 in Electron Microscopy applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Inhibition: A representative lot inhibited the neurite-promoting activity of laminin. (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
ELISA Analysis: A representative lot detected Laminin β1 in ELISA applications (Engvall, E., et al. (1986). J Cell Biol.;103(6 Pt1):2457-65).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable